Merck
RIE156320475
Rieke Metals, Inc.
3-ethoxycarbonyl-3'-iodobenzophenone
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
380.18
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Iupac Name
ethyl 3-(3-iodobenzoyl)benzoate
Inchi Code
1S/C16H13IO3/c1-2-20-16(19)13-7-3-5-11(9-13)15(18)12-6-4-8-14(17)10-12/h3-10H,2H2,1H3
InChIKey
IUMGWSYCFOZKDR-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
Yellow solid
Product Link
https://riekemetals.com/products-services/catnum/5130
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)