ZMQSFTSA1
Fußschalter
Hands-free dispensing accessory for Milli-Q® IQ/IX, Milli-Q® EQ 7008/16 systems, and the Milli-Q IQ Element purification unit.
Synonym(e):
Milli-Q® Fußschalter
Verpackung
pkg of 1 unit
Hersteller/Markenname
E-POD®
Q-POD®
Kabel L
3 m
Kompatibilität
for use with Milli-Q® EQ 7008
for use with Milli-Q® EQ 7016
for use with Milli-Q® IQ Element
for use with Milli-Q® IX 7003
for use with Milli-Q® IX 7005
for use with Milli-Q® IX 7010
for use with Milli-Q® IX 7015
for use with Milli-Q® IQ 7000
for use with Milli-Q® IQ 7003
for use with Milli-Q® IQ 7005
for use with Milli-Q® IQ 7010
for use with Milli-Q® IQ 7015
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Ideal für Wissenschaftler, die freie Hände brauchen, wenn sie aufbereitetes Wasser holen.
- Unterstützt Laborhygieneprotokolle, da Anwender das System nicht berühren müssen, um Wasser zu erhalten.
- In Kombination mit dem volumetrischen Abgabemodus startet ein Drücken des Schalters die Produktion von aufbereitetem Wasser am Entnahmepunkt. Die automatische Abgabe stoppt beim eingestellten Volumen.
- Spart Zeit beim wiederholten Abgeben desselben Volumens.
- Ein 5-m-Kabel bietet große Flexibilität zum Anbringen des Fußschalters gemäß den Designeinschränkungen Ihres Labors.