Merck
ZLXL000PR
Milli-Q
Speisewasserdruckregler
Regulates the feed water pressure from 0-25 bars, Ensures accurate water level sensing to prevent overflow for use with high flow water systems
Synonym(e):
XL Speisewasserdruckregler 0–25 bar
About This Item
UNSPSC-Code:
41104200
NACRES:
JA.13
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Verpackung
pkg of 1 unit
Kompatibilität
for use with Milli-Q® CLX
Allgemeine Beschreibung
Dieser Speisewasserdruckregler reguliert den Wassereingangsdruck vorgelagert des Wasseraufbereitungssystems, um den Druck entsprechend den Systemanforderungen zu regulieren.
Anwendung
Für hochvolumige Wassersysteme.
Rechtliche Hinweise
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany