Wichtige Dokumente
XX802GT50
Millipore
Tubing for Easy-Load Pump, 3/8 in. ID, Tygon
About This Item
UNSPSC-Code:
23151800
eCl@ss:
32031690
Materialien
Tygon®
Qualitätsniveau
Hersteller/Markenname
Pellicon®
Parameter
1.7 bar max. inlet pressure (25 psi)
Länge
15.25 m (50 ft)
Durchmesser
3.75 mm
Verwandte Kategorien
Angaben zur Herstellung
Sterilization Method
Nicht autoklavierbar
Rechtliche Hinweise
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tygon is a registered trademark of Saint-Gobain Performance Plastics Corp.