Wichtige Dokumente
XX63WTK00
Millipore
Water test kit 115 V
Food and Beverage, Industrial QC, Laboratory Filtration, Bottled Water
About This Item
UNSPSC-Code:
41116129
eCl@ss:
32031623
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Aufnahme AC/DC
115 V, 60 Hz
Qualitätsniveau
Aufnahme
sample type food(s)
sample type bottled water
sample type beverage(s)
Anwendung(en)
food and beverages
industrial qc
sample preparation
Allgemeine Beschreibung
Designed for microbiological field testing, this kit allows convenient processing of multiple samples.