Wichtige Dokumente
XX6320002
Millipore
Battery Charger, 115 V
fecal coliforms, fecal streptococci, microorganisms
About This Item
UNSPSC-Code:
41104424
NACRES:
NB.11
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Aufnahme AC/DC
115 V, 60 Hz
Qualitätsniveau
Aufnahme
sample type bottled water
sample type beer
sample type pharmaceutical(s)
sample type cosmetics
Anwendung(en)
bioburden testing
cosmetics
environmental
food and beverages
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
115 V DC rechargeable nickel-cadmium battery
Anwendung
fecal coliforms, fecal streptococci, microorganisms