Merck
XX42PMINIX
Millipore
Pellicon® MiniX Kassettenhalter
Batch TFF, Single-pass TFF
Größe auswählen
1 EA
5.157,00 €
5.157,00 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
5.157,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
23151800
eCl@ss:
32031690
5.157,00 €
Check Cart for Availability
Materialien
316L stainless steel
Hersteller/Markenname
Pellicon®
Parameter
4-50 °C temperature
7 bar max. inlet pressure (100 psi)
Breite
11.4 cm (4.5 in.)
Tiefe
24 cm (9.5 in.)
Gewicht
7 kg (15.5 lb)
Fitting
3/4 in. inlet/outlet sanitary flange (Feed/retentate/permeate)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Der Pellicon® MiniX-Halter weist lange Verbindungsstangen auf für die praktische serielle Anordnung von 2-4 Pellicon® 2-Mini-Kassetten mit einer Gesamtfläche von 0,2 bis 0,4 m2 oder Pellicon® 3-Kassetten (88 cm2 und 0,11 m2) mit einer Gesamtfläche von 176 cm2 bis 0,44 m2, seriell angeordnet mit dem Mini-Stauscheiben-Kit für den Singlepass-TFF-Prozess.
Anwendung
Chargen-TFF, Singlepass-TFF
Leistungsmerkmale und Vorteile
Anwendungen
  • Chargen-TFF, Singlepass-TFF
Rechtliche Hinweise
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany