Wichtige Dokumente
XX2604701
Millipore
Filter holder support, PVC
About This Item
UNSPSC-Code:
41116129
NACRES:
NB.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
PVC body
Kompatibilität mit Sterilisationsverfahren
autoclavable compatible
Aufnahme
sample type cosmetics
sample type beer
sample type pharmaceutical(s)
sample type bottled water
Anwendung(en)
bioburden testing
cosmetics
environmental
food and beverages
water monitoring
Versandbedingung
ambient
Anwendung
Beer, Bottled Water, Cosmetics, Pharmaceutical Products Analysis, Bioburden Testing, Water Monitoring