VPPH103NB1
Viresolve® Pro Shield H
Virus prefilter, Viresolve® Pro Shield H, Modus 1.3 format, filtration area 0.22 m²
Synonym(e):
Viresolve® Pro Shield H Modus 1.3
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
PVDF housing
polyethersulfone membrane
silicone O-ring
white device
Qualitätsniveau
Produktlinie
EMPROVE® Filter
Hersteller/Markenname
Viresolve®
Parameter
4.1 bar max. inlet pressure (60 psig)
Höhe
13.56 cm (5.34 in.)
L × B × H
13.6 cm (5.3 in.) × 18.2 cm (7.3 in.) × 9.2 cm (3.6 in.)
Länge
18.62 cm (7.33 in.)
Breite
9.22 cm (3.63 in.)
Filtrationsfläche
0.22 m2
Nennfläche der Membran
0.22 m2
Gewicht
1.39 kg (3.06 lb)
Verunreinigungen
<0.25 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
Fitting
3/4 in. inlet/outlet sanitary fitting(s)
1/8 in. integrated vent hose barb (with double O-ring seal)
Allgemeine Beschreibung
Viresolve Pro Modus Devices werden typischerweise für die Filtration von Protein-Chargenvolumen im Pilot- und mittleren Maßstab eingesetzt. Das Viresolve® Pro Modus 1.3 Shield H bietet eine Filtrationsfläche von 0,22 m2 und wird primär für die Verarbeitung von Pilot- bzw. kleinen Volumina verwendet.
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Herstellung im Pilot- und mittleren Maßstab
- Drei verschiedene Größenformate
- Komplett eigenständig (kein Halter erforderlich)
- Vollständig entsorgbarer Einweg-Flüssigkeitsweg
- Einheiten 100 % getestet mit Luft-/Wasser-Diffusion und mit dem Binary Gas Test
- Shield / Shield H 100 % mit Aerosol getestet
Sonstige Hinweise
Angaben zur Herstellung
Lagerung und Haltbarkeit
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Was ist das Emprove® Programm?
Das Emprove® Programm stellt umfassende und eingehende Dokumentation zu unseren Filtern, Einwegkomponenten, pharmazeutischen Rohstoffen und Ausgangsstoffen bereit.
Kostenlos - Anmelden zum Herunterladen
Kostenlos - Anmelden zum Herunterladen
Im Abonnement oder gegen Gebühr erhältlich