Merck
VCTP02500
Millipore
Polycarbonat-Membranfilter, Porengröße 0,1 μm
Isopore, filter diam. 25 mm, hydrophilic
Synonym(e):
Isopore Membranfilter
Größe auswählen
100 FILTERS
339,00 €
339,00 €
Voraussichtliches Versanddatum12. April 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 FILTERS
339,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
339,00 €
Voraussichtliches Versanddatum12. April 2025
Materialien
plain filter
polycarbonate membrane
white filter
Agentur
in accordance with ASTM® D5755
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Hersteller/Markenname
Isopore
Millipore
Parameter
0.000367 L/min-cm2-psi air flow rate
0.13 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi)
140 °C max. temp.
~2.5 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results)
Filterdurchm.
25 mm
Dicke
25 μm
Gravimetrisch bestimmte extrahierbare Substanzen
<1%
Brechungsindex
n/D 1.6
Matrix
Isopore
Porengröße
0.1 μm pore size
4.18 % porosity
Blasenpunkt
≥7.0 bar, air with water at 23 °C
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Die Isopore Membran ist ein Kernspurfilter aus Polycarbonat, der für alle Anwendungen empfohlen wird, bei denen die Probe auf der Membranoberfläche analysiert wird. Die Isopore Membran bietet deutliche Vorteile für die Analyse luftübertragener Verunreinigungen und anderer Partikel mithilfe eines optischen oder elektronischen Mikroskops. Die Isopore Membran besteht aus einem Polycarbonatfilm, der eine glatte, glasartige Oberfläche zur besseren Probenuntersuchung aufweist. Der spezielle Herstellungsprozess der Membran gewährleistet einen präzisen Porendurchmesser und eine einheitliche Porengröße für die genaue Separation der Proben auf Größenbasis. Filter von gleichem Gewicht sind aufgrund des geringen, gleichmäßigen Teer- und Aschegewichts normalerweise nicht erforderlich.
Eigenschaften & Vorteile:
•Die Membranstruktur hält Teilchen auf der Oberfläche zurück und vereinfacht dadurch die Zählung und Analyse
•Isopore Membranen färben nicht, wodurch Hintergrundstörungen reduziert werden
•Nicht-hygroskopisches Material verkürzt die Trocknungs- und Probenanalysezeit
•Lichtdurchlässiges Material erfordert keine Klärung vor der Durchlichtmikroskopie; auch in brauner Ausführung erhältlich
Anwendungen:
Luftüberwachung, Epifluoreszenzmikroskopie, Chemotaxis-Assays
Anwendung
  • Chemotaxis
  • Bioassays
  • Zytologie
  • Luftüberwachung
  • Analyse auf Mikroplastik
  • Analyse auf Mikroplastik in Wasser
Vorsicht
Nach dem Autoklavieren kann die Flussrate ggf. reduziert sein.
Rechtliche Hinweise
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
ISOPORE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Fragen
  1. Hello, If I wash the polycarbonate hydrophilic membranes and let them dry, will they lose thier hydrophilicity? Thank you
    1 Antwort
    1. Polycarbonate hydrophilic membranes are designed to exhibit inherent hydrophilicity. While washing the membranes should not significantly affect their hydrophilic properties, there is a possibility that certain washing methods or agents could potentially impact the surface characteristics and lead to a temporary decrease in hydrophilicity.
      Hilfreich?