Wichtige Dokumente
UFSC400SL
Millipore
Amicon® Dichtungskit für 400-ml-Rührzellen (jeweils 3 O-Ringe und Dichtungen)
This Amicon stirred cell model provides high flow rates with solutions up to 10% macrosolute concentration. Capable of rapid concentration, or salt removal followed by concentration in the same unit.
About This Item
UNSPSC-Code:
41104903
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
silicone O-ring
Qualitätsniveau
Produktlinie
Amicon®
Hersteller/Markenname
Amicon®
Parameter
400 mL process volume
Methode(n)
protein clean-up: suitable (desalting)
protein purification: suitable (concentration)
Höhe
18.7 cm (7.4 in.)
Filterdurchm.
76 mm
Filtrationsfläche
41.8 cm2
Versandbedingung
ambient
Anwendung
Dieses Amicon Rührzellenmodell bietet hohe Durchflussraten für Lösungen mit bis zu 10 % Makromolekülkonzentration. Kann eine schnelle Konzentrierung oder Salzentfernung, gefolgt von einer Konzentrierung derselben Einheit durchführen.
Prinzip
Druck
Rechtliche Hinweise
Amicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Amicon Stirred Cells concentrate and buffer-exchange macrosolutes efficiently with pressure-driven filtration.
Protokolle
User guide for Amicon® Stirred cells including features, operation, specifications, and troubleshooting.