Merck
UFC30HV
Millipore
Ultrafree® Zentrifugenfilter, 0,5 ml Probenvolumen
pore size 0.45 μm, PVDF membrane (hydrophilic)
Synonym(e):
Centrifuge filter
Größe auswählen
25 EA
172,00 €
100 EA
537,00 €
250 EA
1.250,00 €
172,00 €
Voraussichtliches Versanddatum02. Juni 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 EA
172,00 €
100 EA
537,00 €
250 EA
1.250,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41104916
eCl@ss:
36100101
NACRES:
NB.24
172,00 €
Voraussichtliches Versanddatum02. Juni 2025
Materialien
PVDF membrane (hydrophilic)
polypropylene
Qualitätsniveau
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
holdup volume 5 μL
Verpackung
pkg of 100 ea
pkg of 25 ea
pkg of 250 ea
Hersteller/Markenname
Ultrafree®
Parameter
0.5 mL sample volume
50 °C max. temp.
Methode(n)
protein extraction: suitable
protein purification: suitable
Länge
45 mm
Durchmesser
10.6 mm
Filtrationsfläche
0.2 cm2
Arbeitsvolumen
0.5 mL
Matrix
Durapore®
Porengröße
0.45 μm pore size
Anwendung(en)
sample preparation
Versandbedingung
ambient
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Die Ultrafree®-MC Zentrifugenfilter sind Einwegfilter, die zum Entfernen von Partikeln aus wässrigen biologischen Lösungen verwendet werden.
Anwendung
Ultrafree®-MC Zentrifugenfilter werden für folgende Anwendungen genutzt:
  • bei der Co-Immunpräzipitation von Signalproteinen[1]
  • bei der indirekten Markierung zur Vorbereitung fluoreszierender Sonden für Microarray-Hybridisierungsexperimente[2]
  • zur Entfernung magnetischer Bead-Partikel aus Lösungen bei der RNA-Editierung.[3]
Rechtliche Hinweise
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ultrafree is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Masayuki Sakurai et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 2181, 113-148 (2020-07-31)
RNA editing of adenosines to inosines contributes to a wide range of biological processes by regulating gene expression post-transcriptionally. To understand the effect, accurate mapping of inosines is necessary. The most conventional method to identify an editing site is to
Rémy Bruggmann et al.
Plant molecular biology, 58(2), 247-267 (2005-07-20)
Powdery mildew is an important disease of wheat caused by the obligate biotrophic fungus Blumeria graminis f. sp. tritici. This pathogen invades exclusively epidermal cells after penetrating directly through the cell wall. Because powdery mildew colonizes exclusively epidermal cells, it
Javier Garzón et al.
Neuropsychopharmacology : official publication of the American College of Neuropsychopharmacology, 30(9), 1632-1648 (2005-04-14)
The regulator of G-protein signaling RGS17(Z2) is a member of the RGS-Rz subfamily of GTPase-activating proteins (GAP) that efficiently deactivate GalphazGTP subunits. We have found that in the central nervous system (CNS), the levels of RGSZ2 mRNA and protein are