Wichtige Dokumente
UC0E03
Sigma-Aldrich
UCOE® Puromycin-Vektorset für die duale Expression
Synonym(e):
UCOE Mammalian Protein Expression Vectors, UCOE Mammalian Protein Expression Plasmids, Ubiquitous Chromatin Opening Element, UCOE03
About This Item
UNSPSC-Code:
41106621
eCl@ss:
34360190
NACRES:
NA.51
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Versandbedingung
dry ice
Qualitätsniveau
Allgemeine Beschreibung
Die Ubiquitous Chromatin Opening Element (UCOE)-Technologie bietet erhebliche Vorteile für die Expression von rekombinanten Säugetierproteinen. Anders als herkömmliche Vektoren können UCOE-haltige Vektoren die Isolation von Zelllinienklonen, die große Mengen an rekombinanten Proteinen exprimieren, erleichtern. UCOE-Sequenzen fördern die reproduzierbare und stabile hochgradige Expression eines verknüpften Gens, indem sie die Chromatinstruktur in einem transkriptionell permissiven Zustand versetzen, der die epigenetisch vermittelte Stummlegung (z. B. DNA-Mehtylierung) negiert.
CET 1019 HD-puro-SceI ist ein Expressionsplasmidvektor von Säugetieren, der sowohl das murine Rps3-UCOE als auch das humane HNRPA2B1-CBX3-UCOE enthält, die sich jeweils direkt vor einem starken Enhancer-Element des sehr frühen Promotors des humanen Cytomegalovirus (hCMV) befinden.
CET 1019 AD-puro-SceI ist ein Expressionsplasmidvektor von Säugetieren, der sowohl das murine Rps3-UCOE als auch das humane HNRPA2B1-CBX3-UCOE enthält, die sich jeweils direkt vor einem Enhancer-Element des Promotors des Meerschweinchen-CMV (gpCMV) befinden.
Die CET 1019 HD-puro-SceI und CET 1019 AD-puro-SceI Vektoren weisen folgende Eigenschaften auf:
  • Eine multiple Klonierungsstelle direkt hinter den UCOE-CMV-Kombinationen, die einzigartige Restriktionsenzymstellen enthält, um das Einsetzen von beliebigen Genen von Interesse (cDNA oder genomisch) zu vereinfachen.
  • Ein Polyadenylierungselement aus der frühen SV40-Region, die sich hinter der multiplen Klonierungsstelle befindet, um die Bildung von 3 Enden an entsprechender mRNA zu ermöglichen.
  • Ein Resistenzgen gegen Puromycin-Antibiotika für die Selektion von stabil transfizierten Säugetierzellen.
  • Ein β-Lactamasegen für die Plasmidselektion und -propagation in transformierten prokaryotischen Zellen in Gegenwart von Ampicillin.
  • Eine Stelle mit einer I-SceI-Homing-Restriktionsendonuklease für die Linearisierung von Konstrukten vor der Transfektion in Säugetierzellen, wodurch die Integration in das Zielzellgenom durch die zuvor erzeugten freien DNA-Enden begünstigt wird und somit die Integrität der UCOE-CMV-Transgenkassetten erhalten bleibt.
DIESES PRODUKT DARF ZUR VERWENDUNG GEMÄSS DEN LIZENZBEDINGUNGEN NUR AN AKADEMISCHE EINRICHTUNGEN ODER GEMEINNÜTZIGE ORGANISATIONEN VERKAUFT WERDEN. FÜR INFORMATIONEN ZUR KOMMERZIELLEN LIZENZIERUNG DER PATENTIERTEN UCOE-TECHNOLOGIE WENDEN SIE SICH BITTE AN [email protected].
Komponenten
1) 10 μg CET 1019 HD-puro-SceI (+) Vektor (CS221292)
2) 10 μg CET 1019 AD-puro-SceI (+) Vektor (CS221293))
3) 10 μg DC HD-puro (-) Vektor (CS221283)
4) 10 μg DC AD-puro (-) Vektor (CS221295)
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Rechtliche Hinweise
UCOE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Fang Zhang et al.
Molecular therapy : the journal of the American Society of Gene Therapy, 18(9), 1640-1649 (2010-07-01)
DNA methylation may restrict the activity of gene transfer vectors due to inadvertent silencing. In P19 embryonic carcinoma cells in vitro, we found that transgene expression regulated by the SFFV LTR and EF1 alpha promoter declined rapidly within 16 days
Michael Antoniou et al.
Genomics, 82(3), 269-279 (2003-08-09)
The genetic elements that are responsible for establishing a transcriptionally competent, open chromatin structure at a region of the genome that consists only of ubiquitously expressed, housekeeping genes are currently unknown. We demonstrate for the first time through functional analysis