Wichtige Dokumente
TUADP0302
Millipore
Take-Up Adapter Type F - 77 mm (3.02 in.)
About This Item
UNSPSC-Code:
40161525
eCl@ss:
32031603
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
polypropylene
Qualitätsniveau
Hersteller/Markenname
Millistak+®
Kompatibilität
for use with MILLISTAK+® Cartridge Housings
Komponenten
2 Dichtungen
Rechtliche Hinweise
MILLISTAK+ is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany