Wichtige Dokumente
TNK1
Millipore
mPAGE® Replacement Tank
replacement part for mPAGE® Mini Gel Tank and mPAGE® Wet Transfer System
Synonym(e):
electrophoresis tank, mini gel tank
About This Item
UNSPSC-Code:
41105305
NACRES:
NC.01
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Verpackung
pkg of 1 pack
Hersteller/Markenname
Millipore
Methode(n)
SDS-PAGE: suitable
electrophoresis: suitable
tank L × W × H
17 cm × 13 cm × 15.5 cm
Kompatibilität
for use with mPAGE® Mini Gel Tank and mPAGE® Mini Wet Transfer System
Allgemeine Beschreibung
mPAGE® Replacement Tank for use with mPAGE® Mini Gel Tank and mPAGE® Mini Wet Transfer SystemThe mPAGE® Mini Gel Tank is used to perform high-resolution protein separation on handcast or precast polyacrylamide gels. The gel tank is designed for use with 8 cm x 10 cm mini gels and is compatible with gels cast on the mPAGE® Gel Caster and mPAGE® Precast Gels. The mPAGE® Mini Gel Tank is available in 2 formats for running up to 2 or 4 mini gels and is designed to prevent incorrect assembly and leakage.
The mPAGE® Mini Wet Transfer System (MWTS) accommodates two gel holder cassettes for electrophoretic transfer of proteins from mini gels to PVDF or nitrocellulose blotting membrane using mPAGE® Transfer Buffer or a compatible transfer buffer.
Rechtliche Hinweise
MPAGE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
Einführung in PAGE. Erfahren Sie mehr über den Hintergrund der SDS-PAGE und das Protokoll für die Auftrennung von Proteinen nach Größe in einem Polyacrylamidgel.
Introduction to PAGE. Learn about SDS-PAGE background and protocol for the separation of proteins based on size in a poly-acrylamide gel.