Merck
TANKMPKXC
Milli-Q
Belüftungsfilter
Advanced protection against airborne contaminants for storage tanks of Milli-Q® CLX 7000 series systems
Synonym(e):
Belüftungsfilter mit CO2-Falle (CLRW)
About This Item
UNSPSC-Code:
41104212
NACRES:
NB.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
cartridge (polypropylene, PES and SAN)
Qualitätsniveau
Zusammensetzung
Soda Lime for Carbon Dioxide removal
Verpackung
pkg of 1 unit
Porengröße
0.65 μm pore size
Kompatibilität
for use with Milli-Q® CLX
Versandbedingung
ambient
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
  • Dieser Belüftungsfilter mit einer CO2-Falle ist dafür ausgelegt, gelagertes hochempfindliches Reinwasser vor möglichen Verunreinigungen aus der Umgebung zu schützen. Dazu gehören Kohlendioxid, Partikel, Mikroorganismen und flüchtige organische Verbindungen, die hauptsächlich aus der Laboratmosphäre stammen.
  • Belüftungsfilter enthalten eine Kombination aus verschiedenen Aufbereitungsmedien, die sorgfältig ausgewählt wurden, um Luftschadstoffe zu entfernen, die die Qualität des gespeicherten aufbereiteten Wassers während der Lagerung herabsetzen könnten.
  • Die Filterkartusche wird aus Polypropylen, Polyethersulfon und Styrol-Acrylnitrilharz hergestellt und wird nach einem Dichlormethan (DCM)-freien Prozess sorgfältig montiert.
  • Für optimale Ergebnisse sollte dieser Belüftungsfilter zweimal jährlich ausgetauscht werden.
  • Zur Verwendung mit Wasserlagertanks der Milli-Q® CLX 7000 Systemserie.
Anwendung
Der Belüftungsfilter bietet einen fortgeschrittenen Schutz vor Luftschadstoffen.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Gewährleistet, dass die Wasserqualität im Lagertank erhalten bleibt, um die Wasserqualitätsanforderungen nach CLRW zu erfüllen.
Der Belüftungsfilter ist wie folgt ausgestattet:
  • Ein hydrophober 0,65-μm-Filter verhindert das Eintreten von Partikeln und Bakterien in den Tank.
  • Natronkalk für das Entfernen von Kohlenstoffdioxid.
  • Aktivkohle zur Absorption flüchtiger organischer Verbindungen.
Rechtliche Hinweise
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Fragen
1-10 von 10 Fragen  
  1. What are the storage conditions for this product?
    1 Antwort
    1. Recommended storage conditions: temperatures from 5 to 30°C; humidity between 10 and 80%. The original sealed bag (if provided) must be kept intact before the first use to protect the purification element from foreign matter.
      Hilfreich?
  2. How are consumables changed?
    1 Antwort
    1. To help you to change your system's consumables, several video tutorials are available on our YouTube channel: https://youtube.com/playlist?list=PL2TUriaAaEA_IXDCnPbDk6OmrwptjwOHD. For high-flow systems, please keep in mind that all consumable changes must be approved by a 3-digit code that only the person in charge of the system knows.
      Hilfreich?
  3. How can I know which consumables can be used with my system?
    1 Antwort
    1. To know which consumables can be used on your system, you can see in the user manual of your system or see all the consumables for each system listed on https://www.sigmaaldrich.com/products/water-purification/milli-q-consumables.
      Hilfreich?
  4. How can I know which consumables can be used with my system?
    1 Antwort
    1. To know which consumables can be used on your system, you can see in the user manual of your system or see all the consumables for each system listed on https://www.sigmaaldrich.com/products/water-purification/milli-q-consumables.
      Hilfreich?
  5. What steps are you taking towards improved sustainability?
    1 Antwort
    1. Sustainability is at the heart of our innovations. From reducing water and energy consumption, to minimizing plastic and chemical waste, our dedicated water system engineers are constantly working on new ways to reduce the ecological footprint of our products to better support the sustainability goals we're all striving towards. For more information, we invite you to review the following brochure and infographic which highlight our efforts and achievements: https://www.sigmaaldrich.com/life-science/milliq#sus. Do not hesitate to contact your local representative or sales contact (https://www.sigmaaldrich.com/collections/offices) for further information.
      Hilfreich?
  6. Can I arrange to have my consumables automatically ordered and delivered once a year?
    1 Antwort
    1. It's possible to place only one consumable order per year with a specific contract called "Consumable Supply Agreement (CSA)" (https://www.sigmaaldrich.com/US/en/products/water-purification/milli-q-consumables#csa). For further information, contact your local representative or sales contact (https://www.sigmaaldrich.com/US/en/collections/offices).
      Hilfreich?
  7. How frequently do the various consumables need to be changed?
    1 Antwort
    1. The frequency that consumables must be changed depends on the system's usage (treated water volume) and on the consumables themselves (time of usage). In order to ensure the quality of water and your results, the consumables should be replaced when the system alerts you.
      Hilfreich?
  8. What is the consumables delivery time?
    1 Antwort
    1. Refer to the consumable's Product page for a first estimation of its expected delivery time and contact customer service for more information.
      Hilfreich?
  9. Where can I find data sheets, Certificates of Origin, Certificates of Analysis, and Certificates of Quality?
    1 Antwort
    1. Documents and certificates are available in the "Documentation" section on this page. Do not hesitate to contact us if you require further information.
      Hilfreich?
  10. Can consumables be opened and refilled?
    1 Antwort
    1. Unfortunately, this is not possible because of safety issues and the need to guarantee the quality of consumables and their interior purification components. Our consumables are manufactured in an ISO 9001-certified facility France in agreement with high quality standards.
      Hilfreich?