SYMBCHB01
Steritest®-Symbio-Kommunikationsmodul
Hub for Power Supply and various accessories
Synonym(e):
Kommunikationsmodul, Kommunikationspunkt, Sicherungskasten, Stromversorgung
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
316L stainless steel housing (with epoxy paint)
Agentur
EP (2.6.1)
JP (4.06)
USP (71)
Hersteller/Markenname
Steritest®
Aufnahme
pharmaceutical(s)
Anwendung(en)
pharmaceutical
sterility testing
Kompatibilität
for use with Steritest® Symbio pump
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Das Steritest®-Symbio-Kommunikationsmodul bietet einen vollständigen Schutz der Symbio-Pumpe bei einer Stromüberlastung während Sterilitätsprüfungen oder in anderen Situationen. Das Kommunikationsmodul verfügt zum Schutz der Pumpenkomponenten über spezielle Sicherungen. Zwei sind installiert:
- An der Vorderseite eine Sicherung vom Typ T mit 6,3 A, 250 V und Auslösecharakteristik L.
- An der Rückseite zwei Sicherungen vom Typ T mit 3,15 A, 250 V und Auslösecharakteristik L.