Wichtige Dokumente
SX0390
Supelco
Sodium Bromide
Meets ACS Specifications GR ACS
Synonym(e):
Sodium Bromide
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
BrNa
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
102.89
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
EG-Index-Nummer:
231-599-9
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
ACS reagent
Qualitätsniveau
Dampfdruck
1.3 hPa ( 806 °C)
Assay
≥99.0%
Form
crystals
Verunreinigungen
≤0.005% Insoluble matter
pH-Wert
5.74 (22.5 °C, 430 g/L in H2O)
Löslichkeit
946 g/L
Anionenspuren
bromate (BrO3-): ≤0.001%
chloride (Cl-): ≤0.2%
sulfate (SO42-): ≤0.002%
Kationenspuren
Ba: ≤0.002%
Ca: ≤0.002%
Fe: ≤5 ppm
K: ≤0.1%
Mg: ≤0.001%
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
room temp
SMILES String
[Na+].[Br-]
InChI
1S/BrH.Na/h1H;/q;+1/p-1
InChIKey
JHJLBTNAGRQEKS-UHFFFAOYSA-M
Verwandte Kategorien
Anwendung
Meets ACS Specifications GR ACS
Hinweis zur Analyse
Assay (corrected)99.0% minBarium (Ba)0.002% maxBromate (BrO3)0.001% maxCalcium (Ca)0.002% maxChloride (Cl)0.2% maxHeavy metals (as Pb)5ppm maxInsoluble matter0.005% maxIron (Fe)5ppm maxMagnesium (Mg)0.001% maxPotassium (K)0.1% maxSulfate (SO4)0.002% maxpH of a 5% solution at 25°C5.0-8.8
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Repr. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable