Merck
SX0143V
Supelco
Kieselgel
size 6-18 mesh , indicating
Synonym(e):
Amorphous Silicon Dioxide, Amorphous Silica
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
11101527
EG-Index-Nummer:
231-545-4
Form
granular
Größe
6-18 mesh , indicating
Farbe
blue
Partikelgröße
6-18 mesh (>=75%)
bp
2230 °C
mp (Schmelzpunkt)
>1600 °C
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
room temp
SMILES String
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChIKey
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
6-18 Mesh Indicating
Hinweis zur Analyse
Color: Blue
Form: Granular
Mesh size (6-18): 75% min
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable