Merck
SVHLA47HH3
Millipore
Durapore® 0,45 µm, OptiScale® Kapsel
OptiScale® 47, filtration area 17.7 cm2
Synonym(e):
Optiscale Capsule Filter Durapore 0.45 μm 1/4 in. HB/HB
About This Item
UNSPSC-Code:
23151806
eCl@ss:
32031610
NACRES:
NB.24
Materialien
PVDF membrane
PVDF vent cap
fluoroelastomer FKM seal
polycarbonate
polypropylene support
Qualitätsniveau
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
Sterilität
non-sterile
Kompatibilität mit Sterilisationsverfahren
autoclavable compatible
Produktlinie
OptiScale® 47
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Hersteller/Markenname
OptiScale®
Parameter
25 °C max. inlet temp.
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 25 °C
80 psig max. inlet pressure
Methode(n)
bioburden reduction: suitable
Länge
3.70 in.
Breite
2.75 in.
Durchmesser
6.9 cm (2.7 in.)
Filtrationsfläche
17.7 cm2
Durchm. Einlassanschluss
1/4 in.
Durchm. Auslassanschluss
1/4 in.
Verunreinigungen
≤0.25 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction)
Matrix
Durapore®
Porengröße
0.45 μm
Aufnahme
sample type liquid
Fitting
inlet hose barb
outlet hose barb
(6 mm (1/4 in.) Hose Barb Inlet and Outlet)
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Konfiguration: Kapsel
Sonstige Hinweise
Diese Produkte werden in einem Werk hergestellt, das sich an die GMP-Leitlinien der FDA hält.
Anwendungshinweise
  • Rückhaltung (Retention) von Organismen: Bakteriell
  • Wirkungsweise: Filtration (Größenausschluss)
  • Anwendung: Proteinreinigung
  • Verwendungszweck: Reduziert oder Entfernt Mikroorganismen/Keimbelastung
  • Gebrauchsanweisung: Lesen Sie bitte die Installations- und Benetzungsanweisungen im OPTISCALE®-25-Benutzerhandbuch
  • Lagerung: Lesen Sie bitte das OPTISCALE®-25-Benutzerhandbuch
  • Entsorgung: Entsorgung gemäß den geltenden lokalen, regionalen und nationalen Vorschriften
Angaben zur Herstellung
Sterilisationsmethode
3 Autoklavenzyklen von 60 min bei 126 °C; nicht inline dampfsterilisierbar
Hinweis zur Analyse
Erfüllt die Anforderungen des USP-Tests auf oxidierbare Substanzen nach Durchspülen mit einer Wassermenge von ≥100 ml
Rechtliche Hinweise
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OptiScale is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not finding the right product?  
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
10-13 - German Storage Class 10 to 13