Wichtige Dokumente
SVEPA47HH3
Millipore
Millipore Express® SHR 0.1µm, OptiScale® 47mm Capsule
Fittings 1/4 in. HB/HB, Autoclavable
Synonym(e):
Millipore Express SHR Optiscale 47mm 0.1 μm 1/4 in. HB/HB
About This Item
UNSPSC-Code:
23151806
eCl@ss:
32031690
Produktbezeichnung
Millipore Express® SHR, OptiScale® Capsule, OptiScale® 47
Materialien
polyethersulfone
Qualitätsniveau
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
Sterilität
non-sterile
Kompatibilität mit Sterilisationsverfahren
autoclavable compatible
Produktlinie
OptiScale® 47
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Hersteller/Markenname
Millipore Express®
Parameter
25 °C max. inlet temp.
80 psig max. inlet pressure
Methode(n)
sterile filtration: suitable
Nennlänge Kartusche
3.70 in. (94 mm)
Durchm. Einlassanschluss
1/4 in.
Durchm. Auslassanschluss
1/4 in.
Matrix
Millipore Express® SHR
Porengröße
0.1 μm
Fitting
inlet hose barb
outlet hose barb
(6 mm (1/4 in.) Hose Barb Inlet and Outlet)
Allgemeine Beschreibung
Device Configuration: Filtereinheit
Sonstige Hinweise
Diese Produkte werden in einem Werk hergestellt, das den GMP-Richtlinien der FDA entspricht.
Directions for Use
  • Organism Retention: Microorganism
  • Mode of Action: Filtration (size exclusion)
  • Application: BioProcessing
  • Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
  • Instructions for Use: Please refer wetting instructions of Filters with MILLIPORE EXPRESS® Membrane user guide
  • Storage Statement: Please refer Filters with MILLIPORE EXPRESS® Membrane user guide
  • Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
Rechtliche Hinweise
MILLIPORE EXPRESS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OptiScale is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany