ST1711
Anti-DFHR Mouse mAb (2B10)
liquid, clone 2B10, Calbiochem®
Synonym(e):
Anti-Dihydrofolate Reductase
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
2B10, monoclonal
Form
liquid
Enthält nicht
preservative
Speziesreaktivität
rat, human
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotyp
IgG2a
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... DHFR(1719)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
ELISA (see comments)
Immunoblotting (1-5 g/ml)
Immunocytochemistry (10 g/ml)
Warnhinweis
Physikalische Form
Rekonstituierung
Hinweis zur Analyse
293T cells
HeLa cells, PC-12 Cells
Sonstige Hinweise
Ionova, I.A., et al. 2008. Am. J. Physiol. Heart Circ. Physiol.295 H2178.
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable