Merck
SN12A47HH3
Millipore
Optiscale® Kapselfilter Polygard® CN
filtration area 17.7 cm2, pore size 1.2 μm
Synonym(e):
Optiscale Capsule Polygard -CN 1.2 μm1/4 in. HB/HB
About This Item
UNSPSC-Code:
23151806
eCl@ss:
32031610
Materialien
PVDF vent cap
fluoroelastomer FKM seal
polycarbonate
polypropylene
polypropylene support
Qualitätsniveau
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
Hersteller/Markenname
OptiScale®
Parameter
25 °C max. inlet temp.
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 25 °C
80 psig max. inlet pressure
Durchmesser
6.9 cm (2.7 in.)
Filtrationsfläche
17.7 cm2
Durchm. Einlassanschluss
1/4 in.
Durchm. Auslassanschluss
1/4 in.
Verunreinigungen
≤0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
Matrix
Polygard®-CN
Porengröße
1.2 μm nominal pore size
1.2 μm pore size
Aufnahme
sample type liquid
Fitting
inlet hose barb
6 mm (1/4 in.) inlet/outlet hose barb
outlet hose barb
Allgemeine Beschreibung
Konfiguration: Kapsel
Leistungsmerkmale und Vorteile
Format: Einzelschicht
Sonstige Hinweise
Diese Produkte werden in einem Werk hergestellt, das den GMP-Leitlinien der FDA entspricht.
Anwendungshinweise:
  • Rückhaltung von Organismen: Bakteriell
  • Wirkungsweise: Filtration (Größenausschluss)
  • Anwendung: Proteinaufreinigung
  • Verwendungszweck: Reduzierung oder Entfernung von Mikroorganismen/Keimbelastung
  • Gebrauchsanweisung: Bitte beziehen Sie sich auf die Abschnitte zu Installation und Benetzung des OptiScale® 47 Kapselfilter im Benutzerhandbuch für Polygard® CN Medien
  • Lagerung: Originalverpackt bei Raumtemperatur
  • Entsorgung: Entsorgung gemäß den geltenden lokalen, regionalen und nationalen Vorschriften
Angaben zur Herstellung
Sterilisationsmethode
3 Autoklavenzyklen von 60 min bei 126 °C; nicht inline dampfsterilisierbar
Hinweis zur Analyse
Erfüllt die Anforderungen des USP-Tests auf oxidierbare Substanzen nach Durchspülen mit einer Wassermenge von ≥100 ml
Rechtliche Hinweise
OptiScale is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
POLYGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany