Merck
SN12A47FH3
Millipore
Optiscale® Kapselfilter Polygard® CN
filtration area 17.7 cm2, pore size 1.2 μm
Synonym(e):
OptiScale Capsule Polygard -CN 1.2 μm 3/4 in. TC-1/4 in. HB
About This Item
UNSPSC-Code:
23151806
eCl@ss:
32031690
Materialien
PVDF vent cap
fluoroelastomer FKM seal
polycarbonate
polypropylene
polypropylene support
Qualitätsniveau
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
Hersteller/Markenname
OptiScale®
Parameter
25 °C max. inlet temp.
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 25 °C
80 psig max. inlet pressure
Durchmesser
6.9 cm (2.7 in.)
Filtrationsfläche
17.7 cm2
Durchm. Einlassanschluss
3/4 in.
Durchm. Auslassanschluss
1/4 in.
Verunreinigungen
≤0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
Matrix
Polygard®-CN
Porengröße
1.2 μm nominal pore size
1.2 μm pore size
Aufnahme
sample type liquid
Fitting
inlet sanitary flange
19 mm (3/4 in.) inlet sanitary flange
outlet hose barb
6 mm (1/4 in.) outlet hose barb
Allgemeine Beschreibung
Device Configuration: Filtereinheit
Leistungsmerkmale und Vorteile
Format: Single Layer
Sonstige Hinweise
Diese Produkte werden in einem Werk hergestellt, das den GMP-Richtlinien der FDA entspricht.
Directions for Use:
  • Organism Retention: Bacterial
  • Mode of Action: Filtration (size exclusion)
  • Appliication: Protein Purification
  • Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
  • Instructions for Use: Please refer to the installation and wetting sections of OptiScale® 47 Capsulle Filter with Polygard® CN Media user guide
  • Storage Statement: Store in original packaging at room temperature
  • Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state, and local regulations
Angaben zur Herstellung
Sterilization Method
3 Autoklavenzyklen von 60 min bei 126 °C; nicht inline dampfsterilisierbar
Hinweis zur Analyse
Erfüllt die Anforderungen des USP-Tests auf oxidierbare Substanzen nach Durchspülen mit ≥100 ml Wasser
Rechtliche Hinweise
OptiScale is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
POLYGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany