Merck
SKBM02560
Millipore
Strat-M® Membran, transdermales Diffusionstestmodell, 25 mm
Strat-M®, filter diam. 25 mm
Synonym(e):
PES-Membranfilter
About This Item
UNSPSC-Code:
40161507
eCl@ss:
32160907
NACRES:
NB.24
Materialien:
plain filter
polyethersulfone membrane (synthetic lipid post-treatment)
polyolefin membrane (synthetic lipid post-treatment)
white filter
Filterdurchm.:
25 mm
Dicke:
300 μm
Sterilität:
non-sterile
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
plain filter
polyethersulfone membrane (synthetic lipid post-treatment)
polyolefin membrane (synthetic lipid post-treatment)
white filter
Qualitätsniveau
Sterilität
non-sterile
Hersteller/Markenname
Millipore
Strat-M®
Filterdurchm.
25 mm
Dicke
300 μm
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Filtercode: SKBM
Strat-M Membran für transdermale Diffusionstests
Erleben Sie die unvergleichliche Vorhersagbarkeit der Strat-M Membran – ein synthetisches, nicht auf Tieren basiertes Modell für transdermale Diffusionstests, die prädikativ für die Diffusion der menschlichen Haut sind, ohne Chargenschwankungen, Sicherheits- und Lagereinschränkungen.
Die Strat-M Membran ist für Screenings der folgenden Produkte konzipiert:
•Arzneistoffe
•Kosmetika
•Formulierungen
•Körperpflegeprodukte
•Pestizide und Chemikalien
Im Zusammenhang mit der menschlichen Haut
Die Strat-M Membran ist prädikativ für die Diffusion von menschlicher Haut bei einem breiten Spektrum an Verbindungen und Formulierungen. Verwenden Sie das Verbindungs-Korrelationstool, um zu erfahren, wie gut die Strat-M Membran für Sie geeignet ist.
Reproduzierbare Diffusionsdaten:
Keine Notwendigkeit für wiederholte Tests jedes Mal, wenn eine neue Charge Haut im Labor ankommt. Die Strat-M Membran ist ein hochkonsistentes, hochentwickeltes Material, das es Ihnen ermöglicht, die Diffusionsdaten von heute mit den Daten zu vergleichen, die Sie nächste Woche oder nächsten Monat generieren. Darüber hinaus bietet die Chargenkonsistenz ein neues Maß an Klarheit für ihre Testdaten und erleichtert somit Ihre Analyse.
Empfindlich gegenüber Verstärkern
Die Strat-M Membran weist in Gegenwart von Verstärkern eine Differenzialpermeabilität auf und ist mit gängigen Formulierungsformaten kompatibel, wodurch sie sich für die Verwendung bei der Formulierungsoptimierung eignet.
Ultimativer Versuchskomfort
Die Strat-M Membran wurde in Hinblick auf Komfort entwickelt. Die Strat-M Membran ist haltbar und im Lager vorrätig, sodass Beschaffung und Lagerung ein Kinderspiel sind. Jede Membran ist einzeln als vorgeschnittene Scheiben verpackt und muss vor dem Gebrauch nicht hydriert werden. Entfernen Sie die Strat-M Membranscheibe einfach aus ihrem Beutel und legen Sie sie in eine Franz-Zelle ein.
Anwendung
Die Strat-M Membran ist ein synthetisches, nicht auf Tieren basiertes Modell für transdermale Diffusionstests, die prädikativ für die Diffusion der menschlichen Haut sind, ohne Chargenschwankungen, Sicherheits- & Lagereinbeschränkungen.
Rechtliche Hinweise
STRAT-M is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
CURCUMIN-EUDRAGIT? E PO SOLID DISPERSION: A SIMPLE AND POTENT METHOD TO SOLVE THE PROBLEMS OF CURCUMIN.
Li J, Lee IW, Shin GH, Chen X, Park HJ.
European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics null
A REVIEW OF THE CURRENT STATE OF THE ART OF PHYSIOLOGICALLY-BASED TESTS FOR MEASURING HUMAN DERMAL IN VITRO BIOAVAILABILITY OF POLYCYCLIC AROMATIC HYDROCARBONS (PAH) IN SOIL
Beriro DJ, Cave MR, Wragg J, Thomas R, Wills G, Evans F.
Journal of Hazardous Materials null
PREDICTION OF SKIN PERMEATION BY CHEMICAL COMPOUNDS USING THE ARTIFICIAL MEMBRANE, STRAT-M?
Uchida T, Kadhum WR, Kanai S, Todo H, Oshizaka T, Sugibayashi K
European Journal of Pharmaceutical Sciences null
Membrane properties for permeability testing: Skin versus synthetic membranes
Haq A, Dorrani M, Goodyear B, Joshi V, Michniak-Kohn B.
International Journal of Pharmaceutics null
IMPACT OF DIFFERENT VEHICLES FOR LASER-ASSISTED DRUG PERMEATION VIA SKIN: FULL-SURFACE VERSUS FRACTIONAL ABLATION.
Lee WR, Shen SC, Aljuffali IA, Li YC, Fang JY.
Pharmaceutical Research null
Artikel
Strat-M synthetic membrane model is an alternative to human skin for testing the effectiveness of skin care actives.
Protokolle
Step-by-step protocol and video for transdermal diffusion testing using Strat-M® synthetic skin membranes.
Strat-M® synthetic membrane mimics the human skin for In-vitro permeation testing (IVPT) of topical and transdermal formulations
Verwandter Inhalt
Strat-M® membrane offers consistent transdermal diffusion testing, ensuring reliable data for comparative analysis over time.
Fragen
1-2 von 2 Fragen  
  1. What is the variability from lot to lot for Strat M?
    1 Antwort
    1. Lot to lot variability of this membrane is not tested. Lot release testing is done using caffeine diffusion test; there is a specific range for caffeine diffusion that the membrane will get released to.
      Hilfreich?
  2. do ultrasound(1M Hz) damage the membrane about 15mims ?
    1 Antwort
    1. The Strat-M® Membrane, Transdermal Diffusion Test Model, 25mm, has not been tested in ultrasound applications and must be evaluated for this application by the end user.
      Hilfreich?