SCT265
BioTracker™ Green Exosome Membrane Labeling Kit
Human
Synonym(e):
exosome labeling kit, exosome membrane probe, green exosome dye, green exosome probe
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
BioTracker™ Green Exosome Membrane Labeling Kit,
Biologische Quelle
human
Qualitätsniveau
Verpackung
vial of 5 tests (reactions)
Hersteller/Markenname
Millipore
Methode(n)
cell culture | stem cell: suitable
flow cytometry: suitable
Versandbedingung
2-8°C
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Zielbeschreibung
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3