Merck
SCT238
Sigma-Aldrich
BioTracker-Apo-15-Apoptose-Sonde, kalziumunabhängig
Synonym(e):
Lebendzellbildgebungssonde
About This Item
UNSPSC-Code:
12352207
NACRES:
NA.47
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Mol-Gew.
calculated mol wt 1311.33 kDa
Qualitätsniveau
Verpackung
vial of 1 mg
Hersteller/Markenname
Millipore
Wachstumsmodus
N/A
Methode(n)
cell culture | stem cell: suitable
Nachweisverfahren
fluorometric
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Die kalziumunabhängige Apoptosesonde BioTracker-Apo-15 ist eine kalziumunabhängige Fluoreszenzsonde zum “Einschalten”, wird im grünen Spektrum aktiviert und dient der Bildgebung und dem Nachweis apoptotischer Lebendzellen unter waschfreien Bedingungen. Wie Annexin V bindet Apo-15 während der frühen Apoptose Phosphatidylserin (PS), wenn das PS in die äußere Plasmamembran eingehüllt wird (Barth, 2020).
Die Apoptose ist bei zahlreichen Erkrankungen, von entzündlichen Erkrankungen bis hin zu Krebs, fehlreguliert. Der Nachweis der Apoptose ist ein entscheidender Faktor bei der Beurteilung der Wirksamkeit von Arzneimitteln. Dennoch beschränken die niedrigen Konzentrationen an freiem Kalzium in erkranktem Gewebe die Verwendung von Annexinen als Nachweisreagenzien für die Apoptose und begünstigen den kalziumunabhängigen fluorogenen Nachweis. Apo-15 bindet negativ geladene Phospholipide, die auf apoptotischen Zellmembranen freiliegen, ohne die Zellfunktion zu beeinträchtigen. Apo-15 ist in lebensfähigen Zellen nicht fluoreszierend, in apoptotischen Zellen jedoch stark fluoreszierend, was einen hochspezifischen Nachweis einer frühen Apoptose ermöglicht. Die Bildgebung und der Nachweis der Apoptose mit Apo-15 ist weitläufig auf eine Vielzahl von Zelltypen und Versuchsbedingungen anwendbar.
Spektrale Eigenschaften
Fluoreszenzbilder erhalten mit λex = 500 nm und Emission bei 520 nm.
Literatur
Barth, Nicole D., et al. "A fluorogenic cyclic peptide for imaging and quantification of drug-induced apoptosis." Nature communications 11.1 (2020): 1-14.
Anwendung
Reinheit > 98 % bestätigt mittels HPLC. Identifizierung bestätigt durch HNMR, LC-MS und Elementaranalyse.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Grüne Fluoreszenzsonde für den Nachweis der frühen Apoptose in lebenden Zellen mittels Mikroskopie oder Durchflusszytometrie.
Physikalische Form
Lyophilisiert. Dunkelorange.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei -20 °C mit Trockenmittel und lichtgeschützt aufbewahren.
Hinweis: Das Fläschchen kurz zentrifugieren, damit sich der Inhalt vor dem Öffnen am Fläschchenboden sammelt.
Sonstige Hinweise
Nahinfrarot-Sonde zum Nachweis und zur Visualisierung der Aktivität der Myeloperoxidase (MPO) in vitro und in vivo.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable