Merck
SCT056
Sigma-Aldrich
BioTracker QUMA-1-RNA-G-Quadruplex-Farbstoff für lebende Zellen
A red-emitting fluorescent probe for tracking RNA G-quadruplexes dynamics, such as folding and unfolding, in live cells.
Synonym(e):
Live cell imaging probe
Größe auswählen
1 MG
354,00 €
354,00 €
Voraussichtliches Versanddatum30. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 MG
354,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
12352207
NACRES:
NA.47
354,00 €
Voraussichtliches Versanddatum30. Mai 2025
Assay
≥98% (H-NMR)
≥98% (HPLC)
≥98% (LC/MS)
≥98% (elemental analysis)
Methode(n)
cell based assay: suitable
Nachweisverfahren
fluorometric
Allgemeine Beschreibung
RNA G-Quadruplexe bilden sich durch die Selbstassemblierung von guaninreichen RNA-Stapeln zu gestapelten G-Quartetten. Dies kann sowohl in proteinkodierenden (mRNA) als auch in nicht-kodierenden (ncRNA) Transkripten geschehen. Es liegen zunehmend Nachweise vor, dass RNA-G-Quadruplexe an verschiedenen biologischen Funktionen beteiligt sind, wie Telomer-Verlängerung, DNA-Rekombination, Transkription, posttranskriptionale Mechanismen der RNA (prä-mRNA-Processing, mRNA-Turnover, Targeting und Translation), und mit mehreren menschlichen Erkrankungen in Verbindung stehen.
BioTracker<TMSYMBOL></TMSYMBOL> QUMA-1 RNA-G-Quadruplex-Farbstoff für lebende Zellen (QUMA-1) ist eine Rot-emittierende Fluoreszenzsonde, die zur Untersuchung der Dynamik (Faltung und Auffaltung) und Bewegungen der RNA G-Quadruplexe verwendet werden kann. QUMA-1 ist ein reversibler Farbstoff, der nach der Bindung an G-Quadruplexe emittiert und sich nach der Auffaltung ausschaltet. QUMA-1 ist hochspezifisch für RNA-G-Quadruplexe und bindet nicht an DNA, doppelsträngige DNA oder andere RNA-Strukturen. QUMA-1 kann möglicherweise auch für die Analyse von RNA-Protein-Interaktionen verwendet werden.
Spektrale Eigenschaften
Extinktion: 555 nm
Emission: 660 nm
Anwendung
Eine Rot-emittierende Fluoreszenzsonde für die Verfolgung der Dynamik von RNA-G-Quadruplexen, wie Faltung und Auffaltung, in lebenden Zellen.
Fluoreszenzbildgebung lebender Zellen
Forschungskategorie
Zellbildgebung
microRNA
RNA-Metabolismus & Bindungsproteine
Forschungsunterkategorie
Farbstoff für lebende Zellen
Qualität
Reinheit: ≥ 9 8% bestätigt mittels HNMR, LC-MS, HPLC und Elementaranalyse
Molmasse: 628,17 g/mol
Physikalische Form
Lyophilisiert
Lagerung und Haltbarkeit
Den BioTracker QUMA-1-RNA-G-Quadruplex-Farbstoff für lebende Zellen bei -20 °C mit einem Trockenmittel und vor Licht geschützt lagern
Hinweis: Das Fläschchen kurz zentrifugieren, damit sich der Inhalt vor dem Öffnen am Fläschchenboden sammelt.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Xiu-Cai Chen et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 57(17), 4702-4706 (2018-02-18)
Because of the absence of methods for tracking RNA G-quadruplex dynamics, especially the folding and unfolding of this attractive structure in live cells, understanding of the biological roles of RNA G-quadruplexes is so far limited. Herein, we report a new
Fragen
  1. Can we use it in fixed cells?
    1 Antwort
    1. Yes, this probe can be used in fixed cells. Please see the following reference:
      Chen X et al. Tracking the Dynamic Folding and Unfolding of RNA G-Quadruplexes in Live Cells. Angew Chem Int Ed Engl. 2018 Apr 16;57(17):4702-4706.
      Hilfreich?