SCT051
BioTracker Kohlenstoffmonoxid-Sonde-1-Farbstoff für Lebendzellen
Live cell imaging dye for cellular carbon monoxide (CO), a cell signalling molecule implicated in vasodilation, neurotransmission, anti-inflammatory and anti-apoptotic processes.
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
lyophilized
Nachweisverfahren
fluorometric
Allgemeine Beschreibung
Spektrale Eigenschaften: Anregung: 450–480 nm
Emission: 525 nm (grün)
Forschungskategorie: Farbstoff für lebende Zellen
Erforderliche, aber nicht bereitgestellte Materialien:
- PdCl2 (MilliporeSigma: Katalognr. 205885-1G oder 520659-1G)
- CROM-3 (MilliporeSigma Katalognr. SML0496-10mg), ein Kohlenstoffmonoxid-freisetzendes Molekül
Haftungsausschluss
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable