Wichtige Dokumente
SCMC-BM
Sigma-Aldrich
EPIGRO® Human Ocular Epithelia Basal Medium
About This Item
UNSPSC-Code:
41106200
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualitätsniveau
Rechtliche Hinweise
EPIGRO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable