Wichtige Dokumente
SCM045
Sigma-Aldrich
Expansionsmedium-XF (xeno-frei) für humane mesenchymale Stammzellen
Xeno-free mesenchymal stem cell media specially formulated for the rapid expansion of human mesenchymal stem cells isolated from a variety of sources, including adipose and bone marrow tissues.
Synonym(e):
Human MSC Culture Media
About This Item
UNSPSC-Code:
12352207
eCl@ss:
32160801
NACRES:
NA.75
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualitätsniveau
Form
liquid
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
cell culture | stem cell: suitable
Aufnahme
sample type mesenchymal stem cell(s)
Versandbedingung
dry ice
Allgemeine Beschreibung
Das Expansionsmedium-XF (xeno-frei) für humane mesenchymale Stammzellen wurde speziell für die schnelle Expansion von humanen mesenchymalen Stammzellen, die aus einer Reihe von Quellen, einschließlich Fett- und Knochenmarkgewebe isoliert wurden, formuliert. Das Medium enthält 2 % Humanserum, ist frei von tierischen Komponenten und unterstützt das Wachstum von humanen MSC mit gleichen oder besseren Geschwindigkeiten als andere im Handel erhältliche xenofreie/serumfreie Medien und Medien, denen 2–10 % FBS zugesetzt wurde. Humane MSC, die in dem Medium kultiviert wurden, erhalten ihr Selbsterneuerungs- und Multilinien-Differenzierungspotenzial. Das Expansionsmedium-XF (xeno-frei) für humane mesenchymale Stammzellen enthält keine Antibiotika, Phenolrot oder andere Komponenten, die zu Zellstress und “Maskierungseffekten” führen können, die Versuchsergebnisse beeinflussen könnten.
Anwendung
Eine separate EZM-Lösung ist bei Verwendung von Expansionsmedium-XF (xeno-frei) für humane mesenchymale Stammzellen zum Ermöglichen der Zellanhaftung nicht erforderlich.
Forschungskategorie
Stammzellenforschung
Forschungsunterkategorie
Mesenchymale Stammzellen
Komponenten
Alle Komponenten in den Medien sind menschlichen Ursprungs und es sind keine tierischen Komponenten enthalten.
Qualität
Diese Produkte werden mit Rohstoffen der höchsten Qualität, hohen Standards und Herstellungsverfahren hergestellt, um Konsistenz über alle Chargen hinweg zu gewährleisten. Jede Charge Medium wird umfassend auf die folgenden Parameter geprüft:
Sterilitätsprüfung: Negativ auf Bakterien- und Pilzwachstum
pH-Wert: 7,5 ± 0,3
Zelltestung: Proliferationsgeschwindigkeit und Morphologie
Osmolalität: 255 ± 15 mOsm
Endotoxin: <0,5 EE/ml
Physikalische Form
Das Expansionsmedium-XF (xeno-frei) für humane mesenchymale Stammzellen ist ein Komplettmedium und enthält alle notwendigen Wachstumsfaktoren und Zusätze, um das Wachstum mesenchymaler Stammzellen zu unterstützen.
Lagerung und Haltbarkeit
Gefrorenes Medium sollte bis zum Verfallsdatum bei -20 ºC aufbewahrt werden.
Aufgetautes Medium kann bei 2-8 ºC bis zu 1 Monat gelagert werden.
Mehrfache Einfrier-/Auftauzyklen werden nicht empfohlen
Rechtliche Hinweise
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Highly characterized human mesenchymal stem cell lines from bone-marrow, adipose and umbilical cord along with serum-free MSC expansion and differentiation media.
Read types of stem cells including multipotent stem cells, Pluripotent stem cells and iPSCs and their applications in basic stem cell research, stem cell therapy and disease modelling
Development of a novel serum-free and xeno-free human mesenchymal stem cell (MSC) osteocyte differentiation media.
PLTMax® Human Platelet Lysate (hPL) is a superior serum-free and xeno-free media supplement alternative to fetal bovine serum (FBS) for human mesenchymal stem cell (MSC) cultures.
Alle anzeigen
Protokolle
Information about mesenchyme, specifically mesenchymal stem cell procotols. Step-by-step cell culture protocols for mesenchymal stem cell (MSC) isolation, expansion and differentiation.
Fragen
  1. Hello, Was the added serum heat-treated? Many thanks!
    1 Antwort
    1. This product contains 2% Human Serum that is not heat inactivated.
      Hilfreich?