Wichtige Dokumente
SCC324
Sigma-Aldrich
3dGRO® Zwölffingerdarmorganoide, Alter 33 (Prep 88-D)
Cryopreserved patient derived gastrointestinal organoids (PDOs)
Größe auswählen
1 VIAL
2.490,00 €
2.490,00 €
Voraussichtliches Versanddatum30. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 VIAL
2.490,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41106509
NACRES:
NA.81
2.490,00 €
Voraussichtliches Versanddatum30. Mai 2025
Methode(n)
cell culture | stem cell: suitable
Allgemeine Beschreibung
Aus Patienten gewonnene Organoide (PDO, patient derived organoids) sind neuartige In-vitro-3D-Zellmodelle, welche die ursprüngliche Gewebephysiologie und molekulare Pathologie konservieren und dadurch eine klinisch relevante Alternative zu traditionellen 2D-Zelllinien sowie ein wirksames Tool zum optimieren und verringern von Tiermodellen darstellt. PDO können aus Biopsien oder reseziertem Gewebe erwachsener Patienten, die native LGR5+-Stammzellenpopulationen enthalten und mit EZM-reichem Substrat unter Verwendung von spezialisierten Organoidmedien wie mit L-WRN konditionierten Medien kultiviert wurden, gewonnen werden. Adulte Gewebe aus Organoiden sind in Langzeitkulturen phänotypisch und genetisch stabil und stellen reifere Phänotypen im Vergleich zu Organoiden aus iPSC dar. Nicht zuletzt können PDO die klinische Reaktion von Patienten auf Chemotherapeutika voraussagen.
Wir haben nun eine umfassende Biobank mit hochgradig charakterisierten, aus Gewebe gewonnenen humanen gastrointestinalen Organoiden aus gesunden und erkrankten Patienten im Angebot. Die Darmorganoid-Biobank enthält mehr als 50 hochgradig charakterisierte Darmorganoide aus sowohl gesunden als auch erkrankten Patienten, die aus mehreren Regionen des Verdauungssystems, einschließlich dem Dünndarm (Duodenum, Ileum), Magen, Rektum und Darm, entnommen wurden.
Zelllinieneigenschaften
  • Geschlecht: Weiblich
  • Alter: 33 Jahre
  • Organ: Zwölffingerdarm
  • Erkrankung: Gesund
Ursprung der Zelllinie
Human, Organoid
Verpackung
≥1.500 lebensfähige Organoide/Fläschchen
Lagerung und Haltbarkeit
In Flüssigstickstoff aufbewahren. Die Organoide können nach dem ersten Auftauen für mindestens 10 Passagen kultiviert werden, ohne dass die Expression und Funktionalität der Zellmarker wesentlich beeinträchtigt wird.
Rechtliche Hinweise
3dGRO® Organoide wurden unter Verwendung der HUB Organoid-Technologie erhalten
3dGRO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren. Der Käufer dieses Produkts stimmt den Nutzungsbedingungen von HUB, die vom Käufer separat anerkannt und akzeptiert werden, vor der Übergabe dieses Produkts an den Käufer zu.
RESEARCH USE ONLY. This product is regulated in France when intended to be used for scientific purposes, including for import and export activities (Article L 1211-1 paragraph 2 of the Public Health Code). The purchaser (i.e. enduser) is required to obtain an import authorization from the France Ministry of Research referred in the Article L1245-5-1 II. of Public Health Code. By ordering this product, you are confirming that you have obtained the proper import authorization.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable