SCC273
C57MG-Mausbrustepithelzelllinie
C57MG mouse mammary epithelial cell line is a useful model system for studies of breast cancer malignancy.
Größe auswählen
1.010,00 €
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
1.010,00 €
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Empfohlene Produkte
Anwendung(en)
cell analysis
Allgemeine Beschreibung
Die immortalisierte C57MG-Brustepithelzelllinie ist ein bewährtes Modell für die Brustepithelmalignität. C57MG-Zellen sind syngen zu dem C57BL/6-Mausmodell und haben das Potenzial, viele protoonkogene Faktoren zu transformieren. Die C57MG-Zelllinie wird verbreitet in Studien zur Rolle der Wnt-Signalisierung in malignen Transformationen eingesetzt (4). Die C57MG-Zellen hochregulieren die Expression von protoonkogenem β-Catenin als Reaktion auf Wnt-Proteine (5). Die Merkmale der C57MG-Zelllinie machen sie zu einem besonders relevanten Modellsystem für Studien der Brustkrebsmalignität.
<bold>Quelle:</bold>
Die C57MG-Zelllinie wurde aus Brustepithelgewebe einer C57BL/6-Maus gewonnen (2).
Forschungskategorie:
Krebs
Ursprung der Zelllinie
Verpackung
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2