Merck
RDYSTPC01
Millipore
Autoclavable 3-Way Stopcock
To control the media flow direction in the ReadyStream® workflow
Synonym(e):
3 way valve, valve connector
About This Item
UNSPSC-Code:
13102008
NACRES:
NB.51
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
PTFE
Kompatibilität mit Sterilisationsverfahren
autoclavable compatible
Verpackung
pkg of 1 pieces
Anwendung(en)
food and beverages
Allgemeine Beschreibung
The autoclavable stopcock can optionally be connected between ReadyStream® System, GL45 lab bottle and dilutor to control the media flow direction
Rechtliche Hinweise
READYSTREAM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany