MAK531
Catalase Assay Kit
sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
Synonym(e):
Catalase Activity Kit
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Anwendung(en)
pharmaceutical
Nachweisverfahren
colorimetric
fluorometric
Relevante Krankheit(en)
endocrinological disorders, diabetes; neurological disorders; dermatological diseases; cardiovascular diseases
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Linear detection range: 0.2 to 5 U/L
Eignung
Prinzip
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2