PXC100C50
Pellicon® XL-Kassette mit Ultracel® Membran
filtration area 50 cm2, NMWCO 100 kDA
Synonym(e):
0.005 m2, 100 kDa, Pellicon XL, Pellicon® XL Cassette with Ultracel® Membrane, Ultracel, Ultrafiltration Module
About This Item
Materialien
composite regenerated cellulose (CRC) membrane
polypropylene housing
polypropylene screen ((feed))
polypropylene screen ((permeate))
Qualitätsniveau
Produktlinie
Pellicon®
Methode(n)
protein purification: suitable
tangential flow filtration (TFF): suitable (analytical sample preparation)
L × B
18.8 cm (7.4 in.) × 3 cm (1.2 in.)
Filtrationsfläche
50 cm2
Matrix
Ultracel®
Porengröße
100 kDa pore size
pH-Wert
2-12
Allgemeine Beschreibung
- Device Configuration: Cassette
- Filter Code: PLCHK
- Filter Type: Ultrafiltration
Leistungsmerkmale und Vorteile
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Met. Corr. 1
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable