Wichtige Dokumente
PX0425
Supelco
Petrolether
Meets ACS Specifications GR ACS
Synonym(e):
Ligroine,Petroleum Spirit, Benzine
About This Item
CAS-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352401
bp:
30-50 °C/1013 hPa
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualitätsniveau
Form
liquid
Verunreinigungen
≤0.01% Water (H2O)
Abdampfrückstand
≤0.001%
Farbe
APHA: ≤10
bp
30-50 °C/1013 hPa
Übergangstemp.
flash point <-30 °C
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
room temp
Anwendung
Meets ACS Specifications GR ACS
PX0425P-4 is packaged in poly coated bottles
Hinweis zur Analyse
AcidityTo pass testBoiling range35-60°CColor (APHA)10 maxEvaporation residue0.001% maxFormClear liquidWater (H2O)0.01% max
Piktogramme
FlameHealth hazard
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Flam. Liq. 1 - Muta. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
<-22.0 °F
Flammpunkt (°C)
< -30 °C
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1