PPTG04700
Polypropylene membrane filter
0.2 µm, 47 mm, hydrophobic, polypropylene
Synonym(e):
Hydrophobic, Polypropylene cut disc, Air monitoring filter
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
plain filter
polypropylene membrane
white filter
Qualitätsniveau
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
hydrophobic
Hersteller/Markenname
Millipore
Parameter
>0.90 mL/min-cm2 air flow rate (typical)
1 h at 90 °C
Filterdurchm.
47 mm
Dicke
200 μm ± 50 μm
Gravimetrisch bestimmte extrahierbare Substanzen
0.5%
Porengröße
0.2 μm pore size
>40 % porosity
Blasenpunkt
>4 psi, air with methanol at 23 °C
Versandbedingung
ambient
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Clarification organic solutions and solvent
- General filtration
- HPLC/LC-MS mobile phase filtration
- Clarifying acids and bases
- FAS sample filtration
Leistungsmerkmale und Vorteile
Filters have high dirt-holding capacity
Ähnliches Produkt
Artikel
Membrane filters for sample preparation and analysis are discussed, emphasizing chemical compatibility and selectivity.
Data and recommended filtration products for PFAS testing using Modified EPA 1633.
Daten und empfohlene Filtrationsprodukte für PFAS-Prüfungen mit modifizierter EPA-Methode 1633
Sehen Sie sich Daten zu fluorierten Extractables, Wiederfindung und empfohlenen Filtrationsprodukten für PFAS-Prüfungen unter Anwendung einer modifizierten EPA-Methode 537.1 an.