Merck
PLHK04710
Millipore
Membranfilter aus regenerierter Zellulose, 100 kDa NMWCO
Ultracel®, filter diam. 47 mm
Synonym(e):
Ultrafiltration Discs, 100 kDa NMW, Ultrafiltration membrane discs
About This Item
UNSPSC-Code:
41104903
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
regenerated cellulose membrane
Qualitätsniveau
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Hersteller/Markenname
Ultracel®
Methode(n)
protein clean-up: suitable (desalting)
protein purification: suitable (concentration)
Durchmesser
47 mm
Filterdurchm.
47 mm
Filtrationsfläche
17.3 cm2
Matrix
Ultracel®
Porengröße
100 kDa NMWCO
Versandbedingung
ambient
Verwandte Kategorien
Rechtliche Hinweise
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable