PC635
PhosphoDetect Anti-NBS1 (pSer³⁴³) Rabbit pAb
liquid, Calbiochem®
Synonym(e):
Anti-Nibrin (pSer³⁴³) Rabbit pAb
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
diluted serum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
liquid
Enthält nicht
preservative
Speziesreaktivität
human
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotyp
IgG
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pSer343)
Angaben zum Gen
human ... NBN(4683)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Immunoblotting (1:1000)
Immunoprecipitation (1 µl/500 µg cell extract)
Warnhinweis
Physikalische Form
Rekonstituierung
Hinweis zur Analyse
γ-irradiated lymphoblastoid cells
Sonstige Hinweise
Lim, D.S., et al. 2000. Nature404, 613.
Wu, G., et al. 2000. J. Biol. Chem.275, 30618.
Zhong, Q., et al. 1999. Science285, 747.
Carney, J.P., et al. 1998. Cell93, 477.
Trujillo, K.M., et al. 1998. J. Biol. Chem.273, 21447.
Varon, R., et al. 1998. Cell93, 467.
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable