Merck
P2B100V20
Millipore
Pellicon®-2-Maxi-Kassette mit Biomax-100-kDa-Membran, V-Screen, 2 m2
About This Item
UNSPSC-Code:
23151806
eCl@ss:
32031623
Materialien
cap (Polypropylene and Polysulfone end cap)
Qualitätsniveau
Produktlinie
Pellicon®
Methode(n)
analytical sample preparation: suitable
protein purification: suitable
Höhe
9.0 cm (3.5 in.)
Länge
20.6 cm (8.1 in.)
Rechtliche Hinweise
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable