P2B01MV05
Pellicon® 2-Ultrafiltrationsmodul, Standardkassette, Biomax®
filtration area 0.5 m2, NMWCO 1000 kDa
Synonym(e):
Pellicon® 2 Cassette Ultrafiltration Module Biomax-1000 V 0.5 m2
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
polyethersulfone
polypropylene screen
polyurethane adhesive
Qualitätsniveau
Hersteller/Markenname
Pellicon®
Parameter
0.33 bar max. transmembrane pressure (5 psig) (reverse)
5-35 L/min recirculation rate at 0.4 bar (6 psi)
7 bar max. transmembrane pressure (100 psig) at 30 °C (forward)
Methode(n)
analytical sample preparation: suitable
protein purification: suitable
Höhe
2.16 cm (0.85 in.)
Länge
21 cm (8.3 in.)
Breite
17.8 cm (7.0 in.)
Filtrationsfläche
0.5 m2
Nennfläche der Membran
0.5 m2
Gravimetrisch bestimmte extrahierbare Substanzen
≤1500 mg/m2
Matrix
Biomax®
Porengröße
1000 kDa NMWCO
pH-Wert
1-14
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Die BIOMAX 1000 Polyethersulfon-Membran von Millipore hat eine blasenfreie Struktur, die vor Leckagen der gelösten Substanzen durch Mikrodefekte schützt, die bei Hohlräumen unter der dünnen Haut von konventionellen UF-Membranen normalerweise auftreten. Diese blasenfreien Membranen sind besser permeabel, was zu einem hohen Fluss mit gleicher oder verbesserter Produktretention führt. Diese blasenfreien Membranen bieten den Vorteil einer schnellen Verarbeitung mit hoher Ausbeute und kleineren Systemen.
Das Pellicon® 2 Kassetten Ultrafiltrationsmodul mit BIOMAX weist eine Filtrationsfläche von 0,5 m2 und eine Porengröße von 1000 kDa NMWCO auf.
Anwendung
- Proteinlösungen
- Polysaccharidlösungen
- Virussuspensionen
Ernte, Waschen oder Klärung von:
- Zellkulturen und -lysaten
- Kolloidalen Suspensionen
- Viruskulturen
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Sieb Typ A (offener Kanal)
- Erstklassige blasenfreie Membranen für nahezu jede Trennungsherausforderung
- Kurzer Fließweg für schnelleren Fluss und eine höher auflösende Trennung
- Auswahlmöglichkeit für die Fließkanalkonfiguration zur Prozessoptimierung
- Berechenbare, schnelle Aufskalierung
- Echte lineare Skalierbarkeit von Modulen in Laborgröße bis hin zu Aufbauten im Industriemaßstab für die Verarbeitung von Tausenden von Litern
- Höhere Auflösung, erhöhte Ausbeuten und ausgezeichnete Beständigkeit gegen Rückstau
- Ultracel Membranen sind Verbundmembranen auf einem mikroporösen Substrat für fehlerfreie Membranen mit ausgezeichneter Adhäsion
Sonstige Hinweise
Hinweis zur Analyse
WGK
WGK 2