OP60
Anti-Bcl-2 (Ab-1) Mouse mAb (100)
Synonym(e):
Anti-Bcl-2α
About This Item
Antikörperform
purified antibody
Qualitätsniveau
Klon
100, monoclonal
Form
liquid
Enthält
≤0.1% sodium azide as preservative
Speziesreaktivität
human
Darf nicht reagieren mit
mouse
Isotyp
IgG1
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Immunoblotting (1-5 μg/ml)
Paraffin Sections (1-10 μg/ml, see comments)
Physikalische Form
Hinweis zur Analyse
MCF7 cells or tonsil or lymph node tissue