OP29
Anti-p53 (Ab-3) (Mutant) Mouse mAb (PAb240)
liquid, clone PAb240, Calbiochem®
Synonym(e):
Mutant p53 Antibody
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
PAb240, monoclonal
Form
liquid
Enthält
≤0.1% sodium azide as preservative
Speziesreaktivität
mouse, rat, human, chicken, hamster, bovine
Darf nicht reagieren mit
Xenopus
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
do not freeze
Isotyp
IgG1
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... TP53(7157)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Frozen Sections (10 µg/ml)
Gel Shift (see comments)
Immunoblotting (5 µg/ml)
Immunofluorescence (1-20 µg/ml, see application references)
Immunoprecipitation (1 µg per sample)
Paraffin Sections (see application references)
Verpackung
Warnhinweis
Physikalische Form
Hinweis zur Analyse
SK-OV-3 cells
A431, Hs27 (wild-type p53), or SK-BR-3 cells or breast carcinoma tissue
Sonstige Hinweise
Greenblatt, M.S., et al. 1994. Cancer Res.54, 4855.
Barak, Y., et al. 1993. EMBO J.12, 461.
Kastan, M.B., et al. 1992. Cell71, 587.
Kuerbitz, S.J. 1992. Proc. Natl. Acad. Sci. USA89, 7491.
Lane, D.P. 1992. Nature358, 15.
Kastan, M.B., et al. 1991. Cancer Res.51, 6304.
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable