OP15L
Anti-c-ErbB2/c-Neu (Ab-3) Mouse mAb (3B5)
lyophilized, clone 3B5, Calbiochem®
Synonym(e):
Anti-HER2, Anti-Neu, Anti-ErbB2, Anti-Erythroblastosis Virus, Anti-Human Epidermal Growth Factor
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
3B5, monoclonal
Form
lyophilized
Enthält nicht
preservative
Speziesreaktivität
mouse, human
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Isotyp
IgG1
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ERBB2(2064)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Frozen Sections (2.5 g/ml)
Immunoblotting (2.5 g/ml, see application references)
Immunofluorescence (2.5 g/ml)
Immunoprecipitation (1 g per sample, see application references)
Paraffin Sections (2.5 g/ml, pressure cooker pre-treatment required, see application references)
Warnhinweis
Physikalische Form
Rekonstituierung
Hinweis zur Analyse
HepG2 cells or normal skin
SK-BR-3 cells or breast carcinoma tissue
Sonstige Hinweise
Tetu, B., et al. 1994. Cancer73, 2359.
DiFiore, P.P., et al. 1987. Science237, 178.
Slamon, D.J., et al. 1987. Science235, 177.
Varley, J.M., et al. 1987. Oncogene1, 423.
Bargmann, C.I., et al. 1986. Nature319, 226.
Yamamoto, T., et al. 1986. Nature319, 230.
Blick, M., et al. 1984. Blood64, 1234.
Schwab, M., et al. 1984. Cold Spring Harbor Laboratory2, 215.
Rechtliche Hinweise
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1