OP145
Anti-MDM2 (Ab-5) Mouse mAb (4B2C1.11)
liquid, clone 4B2C1.11, Calbiochem®
Synonym(e):
Anti-Ubiquitin Protein Ligase, Anti-p53 Binding Protein, Ant-Murine Double Minute Chromosome-2
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
4B2C1.11, monoclonal
Form
liquid
Enthält nicht
preservative
Speziesreaktivität
human
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotyp
IgG1
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... MDM2(4193)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Immunoblotting (2 g/ml, chemiluminescence)
Immunofluorescence (2.5 g/ml)
Immunoprecipitation (1 g/reaction, see application references)
Paraffin Sections (2.5 g/ml, heat pre-treatment required)
Verpackung
Warnhinweis
Physikalische Form
Rekonstituierung
Hinweis zur Analyse
A549 or MCF7 cells or breast carcinoma tissue
Sonstige Hinweise
Barak, Y., et al. 1993. EMBO. J.12, 461.
Ladanyi, M., et al. 1993. Cancer Res.53, 16.
Leach, F.S., et al. 1993. Cancer Res.53, 2231.
Oliner, J.D., et al. 1993. Nature362, 857.
Momand, J., et al. 1992. Cell69, 1237.
Oliner, J.D., et al. 1992. Nature358, 80.
Fakharzadeh, S.S., et al. 1991. EMBO J.10, 1565.
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3