OP107
Anti-BRCA1 (Ab-4) Mouse mAb (SD118)
liquid, clone SD118, Calbiochem®
Synonym(e):
Anti-Breast Cancer Susceptibility Protein
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
SD118, monoclonal
Form
liquid
Enthält
≤0.1% sodium azide as preservative
Speziesreaktivität
human
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
do not freeze
Isotyp
IgG1
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... BRCA1(672)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Immunoblotting (2 µg/ml, see application references)
Immunofluorescence (2 µg/ml)
Immunoprecipitation (2 µg, see application references)
Paraffin Sections (not recommended)
Verpackung
Warnhinweis
Physikalische Form
Hinweis zur Analyse
HBL-100 or SK-BR3 cells
Sonstige Hinweise
Cressman, V.L., et al. 1999. Cell Growth Differ.10, 1.
Irminger-Finger, I., et al. 1999. Biol. Chem.380, 117.
Xu, X., et al. 1999. Nat. Genet.22, 37.
Wilson, C.A., et al. 1999. Nat. Genet.21, 236.
Andres, J.L., et al. 1998. Oncogene16, 2229.
Chen, J., et al. 1998. Mol. Cell2, 317.
Chen, P.L., et al. 1998. Proc. Natl. Acad. Sci. USA95, 5287.
Fan, S., et al. 1998. Int. J. Cancer77, 600.
Gowen, L.C., et al. 1998. Science281, 1009.
Hsu, L.C. and R.L. White. 1998. Proc. Natl. Acad. Sci. USA95, 12983.
Shen, S.X., et al. 1998. Oncogene17, 3115.
Tulchin, N., et al. 1998. Int. J. Oncol.13, 513.
Ludwig, T., et al. 1997. Genes Dev11, 1226.
Ruffner, H. and I.M. Verma. 1997. Proc. Natl. Acad. Sci. USA94, 7138.
Scully, R., et al. 1997. Cell90, 425.
Thakur, S., et al. 1997. Mol. Cell Biol.17, 444.
Wilson, C.A., et al. 1997. Oncogene14, 1.
Cannon-Albright, L.A. and M.H. Skolnick. 1996. Semin Oncol.23, 1.
Chen, Y., et al. 1996. Cancer Res.56, 3168.
Liu, C.Y., et al. 1996. Genes Dev.10, 1835.
Gudas, J.M., et al. 1996. Cell Growth Differ.7, 717.
Scully, R., et al. 1996. Science272, 123.
Vaughn, J.P., et al. 1996. Cell Growth Differ.7, 711.
Wilson, C.A. et al. 1996. Nat. Genet.13, 264.
Thompson, M.E., et al. 1995. Nat. Genet.9, 444.
Miki, Y., et al. 1994. Science266, 66.
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable