NY8002500
Nylon-Netzfilter
Millipore, filter diam. 25 mm, hydrophilic
Synonym(e):
Nylon-Membranfilter, Porengröße 80,0 μm
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
Nylon membrane
plain filter
white filter
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Hersteller/Markenname
Millipore
sustainability
Greener Alternative Product
Parameter
100 °C max. temp. (curling may be seen at temperatures above 75°C)
Durchmesser
25 mm
Filterdurchm.
25 mm
Dicke
75 μm
Porengröße
40 % porosity
80.0 μm pore size
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Unser 5-µm-Netzfilter aus Nylongewebe (NY054700) wird häufig in der Automobilindustrie zur Reinheitsanalyse verwendet.
Eigenschaften& Vorteile:
•Breite Auswahl an Porengrößen
•Beständig gegen aggressive Lösungsmittel
Anwendungen:
Partikelabscheidung und Klärfiltration; Lösungsmittelfiltration; Partikelanalyse; Lackkontrolle; Sauberkeitsanalyse in der Automobilindustrie
Anwendung
- Collection of algae and cells
- Particle analysis
- Large particulate filtration
- Toxicology and drug screening on C. elegans and zebrafish
- Background filter for particle imaging systems
- Prefiltration of solvents
Paint monitoring
Lagerklassenschlüssel
10-13 - German Storage Class 10 to 13