Merck
NY0504700
Millipore
Nylon-Netzfilter
Millipore, filter diam. 47 mm, hydrophilic
Synonym(e):
Nylon-Membranfilter, Porengröße 5,0 μm
About This Item
UNSPSC-Code:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materialien
Nylon
plain filter
white filter
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Hersteller/Markenname
Millipore
Parameter
100 °C max. temp. (curling may be seen at temperatures above 75°C)
Filterdurchm.
47 mm
Dicke
100 μm
Porengröße
5.0 μm pore size
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Filtercode: NY05
Filtertyp: Netzfilter
Nylonfilter sind mit zahlreichen Lösungsmitteln kompatibel. Es sind zwei Arten verfügbar: 1) Nylonmembranfilter mit Porengrößen zwischen 0,20 und 1,2 µm und 2) Gewebte Netzfilter mit Maschenöffnungen zwischen 5 und 180 µm.
Unser 5-µm-Netzfilter aus Nylongewebe (NY054700) wird häufig in der Automobilindustrie zur Reinheitsanalyse verwendet.
Eigenschaften& und Vorteile:
•Große Auswahl an verfügbaren Porengrößen
•Beständig gegen aggressive Lösungsmittel
Anwendungen:
Partikelentfernung und Klärung; Lösungsmittelfiltration; Partikelanalyse; Lacküberwachung; Automobil-Sauberkeitsanalyse
Anwendung
  • Erfassen von Algen und Zellen
  • Partikelanalyse
  • Grobpartikelfilter
  • Toxikologische und Wirkstofftests an C. elegans und Zebrafischen
  • Hintergrundfilter für Partikelbildgebungssysteme
  • Vorfiltration von Lösungsmitteln
Überwachung von Farben und Lacken