Merck
NSRULER-11000
Millipore
Volume Indicator Ruler, 1000 mL
About This Item
UNSPSC-Code:
41104105
eCl@ss:
36101790
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
PVC
Produktlinie
NovaSeptum®
Hersteller/Markenname
NovaSeptum®
Länge
325 mm ± 1
Breite
30.0 mm ± 1.0
Dicke
30 μm ± 1
Anwendung(en)
sterile sampling
Kompatibilität
for use with NOVASEPTUM® flat bag, 1000 mL
Rechtliche Hinweise
NOVASEPTUM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany